Merck
AOB945511944
AOBChem
(5-Chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-2-12-8-3-6(5-11)7(9)4-10-8/h3-4,11H,2,5H2,1H3
Clave InChI
PPNKJSGHLOQDKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxypyridin-4-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32682.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)