AOB640097841
AOBChem
2,4-Difluoro-3-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
Iupac Name
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BF2O2/c1-8-10(15)7-6-9(11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32224.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)