Merck
AOB640097407
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
KCYJLKSBTBYLKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30787.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)