Merck
AOB640097348
AOBChem
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid picol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.57
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-chloro-4-ethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BClO3/c1-6-17-10-7-8-11(12(16)9-10)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-9H,6H2,1-5H3
Clave InChI
YLQJPAOZRKWNGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-ethoxyphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30673.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)