Merck
AOB640097211
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-4-6(9(12)13-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
YCFUSIDKEYANIW-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylbenzoate.html
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30299.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)