Merck
AOB640097140
AOBChem
2-Ethoxy-5-fluoroisonicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-2-13-7-3-5(8(11)12)6(9)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GYRJYVIAPHVUJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-5-fluoroisonicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30059.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)