AOB640097088
AOBChem
5-Bromo-N-(diphenylmethylene)-2-pyridinamine
About This Item
Iupac Name
N-(5-bromopyridin-2-yl)-1,1-diphenylmethanimine
Inchi Code
1S/C18H13BrN2/c19-16-11-12-17(20-13-16)21-18(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H
Clave InChI
DCYQPFHCJAVKGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29803.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)