AOB640097023
AOBChem
(4-Chloro-3-isopropylphenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-3-isopropylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-7(2)9-5-8(6-12)3-4-10(9)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
Clave InChI
AGUIOQFGUQUCCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29511.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)