AOB640097004
AOBChem
Potassium 2,5-dibromo-pyridine-3-trifluoroborate
About This Item
Peso molecular:
342.79
Número MDL:
Iupac Name
potassium (2,5-dibromopyridin-3-yl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C5H2BBr2F3N.K/c7-3-1-4(6(9,10)11)5(8)12-2-3;/h1-2H;/q-1;+1
Clave InChI
LVYWDBAWOMSDTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-5-dibromo-pyridine-3-trifluoroborate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29462.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)