Merck
AOB640096645
AOBChem
1-(2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(12)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)11/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
JRWQSKXAEUPVNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-fluoro-4-5-dimethoxyphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27873.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)