AOB640096329
AOBChem
2-Amino-5-(4-trifluoromethoxyphenyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c13-12(14,15)18-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(16)17-7-9/h1-7H,(H2,16,17)
Clave InChI
VGMFGZGFABAZCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26893.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)