Merck
AOB640096208
AOBChem
4-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.14
Número MDL:
Iupac Name
4-(3,4-dichlorobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6,8H2
Clave InChI
OEEFIWRHPLVZMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-3-4-dichlorophenyl-methyl-morpholine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26548.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)