Merck
AOB640096151
AOBChem
[3-bromo-4-(propan-2-yloxy)phenyl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-bromo-4-isopropoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c1-7(2)13-10-4-3-8(6-12)5-9(10)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
InChI key
CCCXBHJGSVZFJJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-propan-2-yloxy-phenyl-methanol.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26431.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)