Merck
AOB640095682
AOBChem
1-(2-Bromobenzyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.14
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-13-7-3-4-8-13/h1-2,5-6H,3-4,7-9H2
Clave InChI
HDIGDQKZWCNWPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-bromobenzyl-pyrrolidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25330.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)