Merck
AOB640095562
AOBChem
4-(2,6-Dibromobenzyl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
335.04
Número MDL:
Iupac Name
4-(2,6-dibromobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13Br2NO/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-8H2
Clave InChI
AJRIGFKDXUUREB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-2-6-dibromobenzyl-morpholine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24955.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)