AOB640095367
AOBChem
(3-Chloro-5-methylphenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(3-chloro-5-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
AMISYWXDRZVKBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-5-methylphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24529.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)