Merck
AOB640095266
AOBChem
2,4-dichloro-1-isopropoxybenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(2)12-9-4-3-7(10)5-8(9)11/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
SKZUJEUNTYZIRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24328.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)