AOB640094053
AOBChem
1-Bromo-3,4-difluoro-2-isopropoxybenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3,4-difluoro-2-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-5(2)13-9-6(10)3-4-7(11)8(9)12/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KPOMDAQNELQWAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-4-difluoro-2-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19971.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)