Merck
AOB640093944
AOBChem
2,6-Dichloro-4-formylphenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.83
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,6-dichloro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-3,12-13H
Clave InChI
JIIZYKDHZYFDOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19518.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)