Merck
AOB640093149
AOBChem
3-Bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
GWLSRJOABGHOOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16848.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)