Merck
AOB640092715
AOBChem
4-Chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.58
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
KOKDRWBXALDALY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-methoxy-1-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15358.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)