AOB640092403
AOBChem
4-Methyl-3-(1-methylethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-isopropoxy-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7(2)14-10-6-9(11(12)13)5-4-8(10)3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
KOSHYQBHZRSYJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14246.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)