Merck
AMBH9A260485
Ambeed, Inc.
5(6)-TAMRA SE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
1055.07
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3,6-bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-(((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)benzoate--2-(3,6-bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-(((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)benzoate (1/1)
Inchi Code
1S/2C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)22-13-16(5-8-19(22)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34;1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h2*5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
Clave InChI
PZJJMXHEFZZNPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/246256-50-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)