Merck
AMBH99C040DD
Ambeed, Inc.
5,7-Dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Iupac Name
5,7-dimethoxy-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-7-5-8-11(10(6-7)15-2)9(13)3-4-12-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
GPPGAHZMZKUMKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190516-88-2.html
Synonym
5,7-dimethoxyquinolin-4(1H)-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)