AMBH99C03F56
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-7-10-4-6(9)11(5)7/h1-4H
Clave InChI
SFSIUESCHSTXCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69214-13-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)