Merck
AMBH99C03A90
Ambeed, Inc.
7-Bromo-6-methylindoline-2,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-6-methylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-7(6(4)10)11-9(13)8(5)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13)
Clave InChI
DHJTTXFAQSTPSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882679-16-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)