Merck
AMBH99C039CD
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c1-5-4-10-6(8-5)7(2,3)9/h4,9H,1-3H3
Clave InChI
GMCDPTLIQCOSBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124341-73-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)