Merck
AMBH99C03994
Ambeed, Inc.
1-((4-Methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-19-11-2-4-12(5-3-11)20(17,18)14-8-6-10(7-9-14)13(15)16/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
XCSWWTGQHOOLAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/385398-15-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)