Merck
AMBH99C03760
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-4-11-8(10)7(5-9)6(2)3/h6-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
UYXJMUDYWSXOTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3213-49-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)