AMBH99C033E7
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F3N/c9-6-1-4(8(11,12)13)2-7(10)5(6)3-14/h1-2H
Clave InChI
NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)