Merck
AMBH99C0311F
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-naphthaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-fluoro-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7FO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
Clave InChI
YPWUQMKWNNQMDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/143901-96-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)