Merck
AMBH99C02FBA
Ambeed, Inc.
Bis(2-dimethylaminoethyl) Disulfide Dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.31
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl]disulfanyl}ethyl)-N,N-dimethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2S2.2ClH/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H
Clave InChI
OJNVDODUOWHJPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17339-60-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)