Merck
AMBH99C019EF
Ambeed, Inc.
1-(Methylsulfonyl)-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3O2S/c1-10(8,9)7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
Clave InChI
PDEMILZYVWBCCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206641-28-2.html
Synonym
1-(Methylsulfonyl)-1H-pyrazol-4-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)