Merck
AMBH996F2DF9
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c10-8-7(9(11)14)5-12-13(8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4,10H2,(H2,11,14)
InChI key
FDWHOJIUCDZERN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)