Merck
AMBH996F2DB3
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-1-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O2S/c1-8-10-7-11(13(16)17)18-12(10)15(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,16,17)
InChI key
KIBNFCSPPOYXPP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24086-27-9.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24086-27-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)