Merck
AMBH996F2CA5
Ambeed, Inc.
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-2-4-10(5-3-1)9-13-12-6-11(7-12)8-12/h1-5,11,13H,6-9H2
InChI key
GLQMBOOEZJOPHA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2187435-42-1.html
Synonym
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2187435-42-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)