AMBH996F2AD0
Ambeed, Inc.
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
About This Item
Iupac Name
sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C11H8O3.Na/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14;/h1-6,12H,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZCNGWQCRXUGQCW-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)