Merck
AMBH996F29FF
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-9-11(4-7-13-8-5-11)10-3-1-2-6-14-10/h1-3,6,13H,4-5,7-8H2
InChI key
VXQVGWZSCZUOKK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)