Merck
AMBH996F280E
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214384-89-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214384-89-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)