Merck
AMBH996F2587
Ambeed, Inc.
6-Fluoroisoquinoline-5-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.16
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-10-2-1-7-6-13-4-3-8(7)9(10)5-12/h1-4,6H
InChI key
OEUJLWYTUXJGOD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1510647-56-9.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1510647-56-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)