Merck
AMBH996F2469
Ambeed, Inc.
4-(Dimethylcarbamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(dimethylamino)carbonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)15(10,13)14/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
APKXHLLIVVSYMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190711-50-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)