Merck
AMBH990F76D4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl cyclopropyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10(4)7-5-6-7/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
VWLNFQMVPUFHDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378390-62-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)