Merck
AMBH990F75D8
Ambeed, Inc.
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3,4,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
Clave InChI
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/363-73-5.html
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)