AMBH990F759C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(3-fluoro-3-methyl-azetidin-1-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluoro-3-methylazetidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H9BrFNO/c1-6(8)3-9(4-6)5(10)2-7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
ZWYIWYLSVOWJFO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)