AMBH990F73AC
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
3,4-dibromo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H2Br2N2/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H,6,7)
Clave InChI
DFUAIALZXKLUQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-18-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)