Merck
AMBH990F718D
Ambeed, Inc.
2-(Benzylthio)ethanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(benzylsulfanyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2
Clave InChI
PNCWHIAZZSDHPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1007-54-1.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1007-54-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)