Merck
AMBH990F7182
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloroquinoline-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)11-7-9(13)8-5-3-4-6-10(8)14-11/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
POWYXUDTZJAGFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18436-69-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)