Merck
AMBH990F6D25
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(chloromethyl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-(chloromethyl)-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO3/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-8(6-11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
LKTUWBGNUYXETD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/650579-38-7.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)