AMBH990F6BA9
Ambeed, Inc.
5-(Methoxymethyl)thiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(methoxymethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-8-3-4-2-7-5(6)9-4/h2H,3H2,1H3,(H2,6,7)
Clave InChI
ORLBSJOOQIUSJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)