Merck
AMBH990F6B53
Ambeed, Inc.
(Methylsulfamoyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
110.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methylsulfamide
Inchi Code
1S/CH6N2O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3,(H2,2,4,5)
InChI key
NOXPGSDFQWSNSW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72179-84-1.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72179-84-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)